Print…
Cloreto de potássio, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
204099-250G 204099-50G
SIAL204099-250GEA 596 EUR
SIAL204099-250G SIAL204099-50G
Cloreto de potássio, Sigma-Aldrich®
Cloreto de potássio
Fórmula: KCl
Ponto de ebulição: 1420 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 773 °C
Densidade: 1,98 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00011360
Número CAS: 7447-40-7
EINECS: 231-211-8
Merck Index: 14,07621