Print…
Cloreto de césio ≥99.5% BioXtra para titulação, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: SIGMA ALDRICH MICROSCOPY
Atenção
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
C3309-10G C3309-250G C3309-50G
C3309-10GEA 148 EUR
C3309-10G C3309-250G C3309-50G
Cloreto de césio ≥99.5% BioXtra para titulação, Sigma-Aldrich®
Cloreto de césio
Used for the preparation of electrically conducting glasses. Used to make solutions for the separation of RNA from DNA by density gradient centrifugation.
Fórmula: CsCl
Ponto de ebulição: 1303 °C (1013 hPa)
Densidade: 3,7808 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00010955
Número CAS: 7647-17-8
EINECS: 231-600-2
Merck Index: 13,02021
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=df892850a6ab05acbb8de4dcebaefdf0d38788f6&vid=a91520483fee6c317815f40e183f11d660fda5b0&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance (Colour) White
Appearance (Form) Powder
Solubility (Colour) Colourless
Solubility (Turbidity), (3 M in H₂O at 20 deg C) Clear
Loss on Drying 110 deg C ≤0,5 %
Insoluble Matter, Passes Filter test Pass
Sulfate (SO₄) ≤0.002%
Aluminum (AL) ≤0.0005%
Bismuth (Bi) ≤0.0005%
Lead (Pb) ≤0.0005%
Arsenic ≤0.0001%
Barium (Ba) ≤0.0005%
Cadmium (Cd) ≤0.0005%
Cobalt (Co) ≤0.0005%
Strontium (Sr) ≤0.0005%
Copper (Cu) ≤0.0005%
Zinc (Zn) ≤0.0005%
Potassium (K) ≤0.005%
Iron (Fe) ≤0.0005%
Lithium (Li) ≤0.0005%
Molybdenum (Mo) ≤0.0005%