Print…
Cloreto de césio, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ100
449733-25G 449733-5G
SIAL449733-25GEA 520 EUR
SIAL449733-25G SIAL449733-5G
Cloreto de césio, Sigma-Aldrich®
Cloreto de césio
Fórmula: CsCl
Ponto de ebulição: 1303 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 646 °C
Densidade: 3,7808 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00010955
Número CAS: 7647-17-8
EINECS: 231-600-2
Merck Index: 13,02021