Print…
Brometo de lítio, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Atenção
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ100
429465-25G 429465-5G
SIAL429465-25GEA 317 EUR
SIAL429465-25G SIAL429465-5G
Brometo de lítio, Sigma-Aldrich®
Brometo de lítio
Fórmula: LiBr
Peso Molecular: 86.84 g/mol
Ponto de ebulição: 1265
Ponto de Fusão: 550
Densidade: 3.46 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00011077
Número CAS: 7550-35-8
EINECS: 231-439-8
Merck Index: 13,05548