Print…
Brometo de césio, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Atenção
Sinônimos: Cesiumbromide
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ100
429392-10G 429392-1G
SIAL429392-10GEA 245 EUR
SIAL429392-10G SIAL429392-1G
Brometo de césio, Sigma-Aldrich®
Brometo de césio
Fórmula: BrCs
Ponto de ebulição: 1300 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 636 °C
Densidade: 4,46 g/cm³ (20 °C)
Número MDL : MFCD00010954
Número CAS: 7787-69-1
EINECS: 232-130-0
Merck Index: 13,02019