Brometo de césio, ultra seco ≥99.9% (baseado em metais)
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
Sinônimos:
Cesiumbromide
Ampolado sob argônio
14289.09
14289.18
14289.09EA
183
EUR
14289.09
14289.18
Brometo de césio, ultra seco ≥99.9% (baseado em metais)
Brometo de césio
Purity: 99.9%
CAS No.: 7787-69-1
Molecular Formula: CsBr
Formula Weight: 212.81
Physical Form: -10 Mesh Beads, Ampouled under argon
Density: 4.44
Refractive Index: 1.6984
Sensitivity: Hygroscopic
Appearance: White
Odour: Odourless
Melting Point: 636°
Boiling Point: 1300°
Merck Reference: 14,2009
MDL No.: MFCD00010954
Fórmula:
BrCs Ponto de ebulição: 1300 °C Ponto de Fusão: 636 °C Densidade: 4,44 Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00010954 Número CAS: 7787-69-1 EINECS: 232-130-0 Merck Index: 14,2009 |