Brometo de césio ≥99% (baseado em metais)
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
Sinônimos:
Cesiumbromide
13490.18
13490.30
13490.18EA
72.2
EUR
13490.18
13490.30
Brometo de césio ≥99% (baseado em metais)
Brometo de césio
Purity: 99%
CAS No.: 7787-69-1
Molecular Formula: BrCs
Formula Weight: 212.81
Physical Form: Crystalline
Density: 4.44
Refractive Index: 1.6984
Sensitivity: Hygroscopic
Appearance: White
Odour: Odourless
Melting Point: 636°
Boiling Point: 1300°
Solubility: Very soluble in water. Soluble in alcohol. Insoluble in acetone
Merck Reference: 14,2009
MDL No.: MFCD00010954
Crystals for infrared spectroscopy, x-ray fluorescent screens, scintillation counters
Fórmula:
BrCs Peso Molecular: 212.81 g/mol Ponto de ebulição: 1300 °C Ponto de Fusão: 636 Densidade: 4.44 Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00010954 Número CAS: 7787-69-1 EINECS: 232-130-0 Merck Index: 14,2009 |