Print…
Brometo de césio 99.9%, puro
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
Sinônimos: Cesiumbromide
192060250 192061000
ACRO192060250EA 88.5 EUR
ACRO192060250 ACRO192061000
Brometo de césio 99.9%, puro
Brometo de césio
Fórmula: BrCs
Peso Molecular: 212.81 g/mol
Ponto de ebulição: 1300
Ponto de Fusão: 636
Densidade: 4.44 g/cm³
Número MDL : MFCD00010954
Número CAS: 7787-69-1
EINECS: 232-130-0
Merck Index: 13,02019
Encomendar
Appearance White Crystalline powder or crystals
Total trace metal impurities ≤0.1 %