Print…
Metaborato de lítio, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ100
205524-100G 205524-500G
SIAL205524-100GEA 214 EUR
SIAL205524-100G SIAL205524-500G
Metaborato de lítio, Sigma-Aldrich®
Metaborato de lítio
Fórmula: BLiO₂
Peso Molecular: 49.75 g/mol
Ponto de ebulição: 1719
Ponto de Fusão: 845
Densidade: 1.4 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00011089
Número CAS: 13453-69-5
EINECS: 236-631-5
Merck Index: 13,05546