Print…
Tetrahidroborato de sódio, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Perigo
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
632287-100G 632287-500G
SIAL632287-100GEA 214 EUR
SIAL632287-100G SIAL632287-500G
Tetrahidroborato de sódio, Sigma-Aldrich®
Tetrahidroborato de sódio
Fórmula: NaBH₄
Ponto de Fusão: 400 °C
Densidade: 1,07 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: 69 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00003518
Número CAS: 16940-66-2
EINECS: 241-004-4
UN: 1426
ADR: 4.3,I
Merck Index: 13,08664