Print…
Tetrahidroborato de sódio, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Perigo
452882-2KG 452882-100G 452882-25G 452882-500G 452882-6X100G 452882-6X25G
SIAL452882-2KGEA 1040 EUR
SIAL452882-2KG SIAL452882-100G SIAL452882-25G SIAL452882-500G SIAL452882-6X100G SIAL452882-6X25G
Tetrahidroborato de sódio, Sigma-Aldrich®
Tetrahidroborato de sódio
Fórmula: NaBH₄
Ponto de Fusão: 400 °C
Densidade: 1,07 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: 69 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00003518
Número CAS: 16940-66-2
EINECS: 241-004-4
UN: 1426
ADR: 4.3,I
Merck Index: 13,08664