Print…
Tetrahidroborato de potássio zS, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Perigo
Sinônimos: Potassium tetrahydridoborate, Potassium borohydride
MQ200
8.20747.0025 8.20747.0100 8.20747.1000
8.20747.0025EA 54.8 EUR
8.20747.0025 8.20747.0100 8.20747.1000
Tetrahidroborato de potássio zS, Sigma-Aldrich®
Tetrahidroborato de potássio
Fórmula: H₄BK
Peso Molecular: 53.94 g/mol
Ponto de Fusão: 500
Densidade: 1.17 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00011396
Número CAS: 13762-51-1
EINECS: 237-360-5
UN: 1870
ADR: 4.3 I
Merck Index: 12,07777
Encomendar
Solubility (20 °C) (rigorous decomposition)
Melting Point 500 °C
Molar Mass 53.94 g/mol
Bulk Density 400 kg/m3
Density 1.11 g/cm3
Hazard Class 4.3
Hazard Class Description Dangerous When Wet Material