Print…
Tetrahidroborato de potássio 98+%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
Sinônimos: Potassium tetrahydridoborate, Potassium borohydride
196551000 196555000 196550025 196550050
ACRO196551000EA 90.4 EUR
ACRO196551000 ACRO196555000 ACRO196550025 ACRO196550050
Tetrahidroborato de potássio 98+%
Tetrahidroborato de potássio
Fórmula: H₄BK
Peso Molecular: 53.94 g/mol
Ponto de Fusão: 500
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00011396
Número CAS: 13762-51-1
EINECS: 237-360-5
UN: 1870
ADR: 4.3 I
Merck Index: 12,07777
Encomendar
Appearance White Crystalline powder
Titration ≥98.0 %