Potassium tetrafluoroborate ≥98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
A15605.30
A15605.0B
A15605.0I
A15605.30EA
40.4
EUR
A15605.30
A15605.0B
A15605.0I
Potassium tetrafluoroborate ≥98%
Potassium tetrafluoroborate
Purity: 98%
CAS No.: 14075-53-7
Molecular Formula: BF4K
Formula Weight: 125.91
Refractive Index: 1.3245
Melting Point: 529°
Boiling Point: dec.
Merck Reference: 14,7686
MDL No.: MFCD00011395
Fórmula:
BF₄K Ponto de ebulição: Decomp. Ponto de Fusão: 529 °C Densidade: 2,50 Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00011395 Número CAS: 14075-53-7 EINECS: 237-928-2 Merck Index: 14,7686 |