Potassium tetrafluoroborate ≥99%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
Purity: 99% min
CAS No.: 14075-53-7
Molecular Formula: BF4K
Formula Weight: 125.91
Physical Form: Powder
Density: 2.50
Refractive Index: 1.3245
Sensitivity: Hygroscopic
Melting Point: 529°
Boiling Point: dec.
Solubility: Soluble in water (0.45g/100g H2O). Slightly soluble in boiling alcohol
Merck Reference: 14,7686
MDL No.: MFCD00011395
Fórmula:
BF₄K Ponto de ebulição: Decomp. Ponto de Fusão: 529 °C Densidade: 2,50 Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00011395 Número CAS: 14075-53-7 EINECS: 237-928-2 Merck Index: 14,7686 |