Print…
Potassium tetrafluoroborate 99%, extra puro
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
269220010 269220250 269220050
ACRO269220010EA 110 EUR
ACRO269220010 ACRO269220250 ACRO269220050
Potassium tetrafluoroborate 99%, extra puro
Potassium tetrafluoroborate
Fórmula: BF₄K
Peso Molecular: 125.9 g/mol
Ponto de ebulição: 960.85
Ponto de Fusão: 530 °C
Densidade: 3.348
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00011395
Número CAS: 14075-53-7
EINECS: 237-928-2
Merck Index: 12,07859
Encomendar
Appearance White to light grey Crystalline powder
Assay ≥98.5 %
Chloride (Cl) ≤1000 ppm
Sulfate (SO4) ≤50 ppm
Silicate (as SiO2) ≤0.05 %
Iron (Fe) ≤30 ppm
Heavy metals (as Pb) ≤30 ppm