D-(-)-Penicillamine 98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
A11446.06
A11446.14
A11446.22
A11446.06EA
76.2
EUR
A11446.06
A11446.14
A11446.22
D-(-)-Penicillamine 98%
D-(-)-Penicillamine
Purity: 99%
CAS No.: 52-67-5
Molecular Formula: C5H11NO2S
Formula Weight: 149.21
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Odour: Unpleasant
pH: 4.5-5.5
Melting Point: 202-204° dec.
Beilstein Reference: 1722375
Merck Reference: 14,7088
Optical Rotation: -63° (c=1 in 1N NaOH)
MDL No.: MFCD00064302
Fórmula:
C₅H₁₁NO₂S Ponto de Fusão: 202…204 °C (decomposição) |
Número MDL :
MFCD00064302 Número CAS: 52-67-5 EINECS: 200-148-8 Merck Index: 14,7088 |