Print…
Tetraborato dissódico, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Perigo
Sinônimos: Borax, Sodium tetraborate
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
221732-100G 221732-500G
SIAL221732-100GEA 44.5 EUR
SIAL221732-100G SIAL221732-500G
Tetraborato dissódico, Sigma-Aldrich®
Tetraborato dissódico
Fórmula: Na₂B₄O₇
Ponto de ebulição: 1575 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 742 °C
Densidade: 2,38 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00081185
Número CAS: 1330-43-4
EINECS: 215-540-4
ALCANCE: 01-2119490790-32
Merck Index: 12,08733