Print…
Tetraborato de dilítio 99,995 Trace metals basis, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Sinônimos: Lithium tetraborate, Dilithium tetraborate
MQ100
254304-100G 254304-25G
SIAL254304-100GEA 332 EUR
SIAL254304-100G SIAL254304-25G
Tetraborato de dilítio 99,995 Trace metals basis, Sigma-Aldrich®
Tetraborato de di-lítio
Fórmula: Li₂B₄O₇
Peso Molecular: 169.12 g/mol
Ponto de Fusão: 918
Densidade: 1.4 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00011083
Número CAS: 12007-60-2
EINECS: 234-514-3
Merck Index: 14,05524