Print…
Tetraborato de dilítio 99,9 PPA
Fornecedor: Honeywell Chemicals
Sinônimos: Lithium tetraborate, Dilithium tetraborate
222534-1KG 222534-250G
222534-1KGEA 479.98 EUR
222534-1KG 222534-250G
Tetraborato de dilítio 99,9 PPA
Tetraborato de di-lítio
Fórmula: Li₂B₄O₇
Peso Molecular: 169.12 g/mol
Ponto de Fusão: 760…880 °C
Densidade: 0.25 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de Armazenamento: Room Temperature
Número MDL : MFCD00011083
Número CAS: 12007-60-2
EINECS: 234-514-3
Merck Index: 14,05524
Encomendar
Loss on ignition (800 °C, 1 h) Max. 1.00 %
Grain dissipation (medium value) Max. 500 µm
Metal trace analysis (ICP) Max. 1000 ppm
Boron (B) Min. 25.0 %