Print…
Ácido Selénico, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Perigo
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
211176-10G 211176-250G 211176-50G
SIAL211176-10GEA 49.8 EUR
SIAL211176-10G SIAL211176-250G SIAL211176-50G
Ácido Selénico, Sigma-Aldrich®
Ácido Selénico
Fórmula: H₂O₃Se
Ponto de ebulição: 315 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 70 °C
Densidade: 1,998 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00011331
Número CAS: 7783-00-8
EINECS: 231-974-7
UN: 3283
ADR: 6.1,II
Merck Index: 14,08430