Print…
Água, empobrecido de deutério, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
195294-100G 195294-10G 195294-25G
SIAL195294-100GEA 398 EUR
SIAL195294-100G SIAL195294-10G SIAL195294-25G
Água, empobrecido de deutério, Sigma-Aldrich®
Água
Fórmula: H₂O
Ponto de ebulição: 100 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 0 °C
Densidade: 1 g/cm³ (4 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00011332
Número CAS: 7732-18-5
EINECS: 231-791-2
Merck Index: 13,10098