Print…
Água suitable for ion chromatography, Supelco®
Fornecedor: Merck
Sinônimos: Hydrogen oxide
MQ100
00612-2.5L 00612-5L
00612-2.5LEA 53.5 EUR
00612-2.5L 00612-5L
Água suitable for ion chromatography, Supelco®
Água
Fórmula: H₂O
Peso Molecular: 18.02 g/mol
Ponto de ebulição: 100
Ponto de Fusão: 0
Densidade: 1 g/cm³ (4 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00011332
Número CAS: 7732-18-5
EINECS: 231-791-2
Merck Index: 13,10098
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=66c87043737e047d8bff27c581f18ad666cd31dd&vid=0f14da23d91e07756af6de508674b503983b7e28&prid=web&clid=SAPDAM