Print…
Água, UltraPure, Filter sterile
Fornecedor: Rockland Immunochemicals
Sinônimos: Hydrogen oxide
MB-009-1000 MB-009-4000
ROCKMB-009-1000EA 124 EUR
ROCKMB-009-1000 ROCKMB-009-4000
Água, UltraPure, Filter sterile
Água
Fórmula: H₂O
Peso Molecular: 18.02 g/mol
Ponto de ebulição: 100
Ponto de Fusão: 0
Densidade: 1 g/cm³ (4 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00011332
Número CAS: 7732-18-5
EINECS: 231-791-2
Merck Index: 13,10098