Print…
Água
Fornecedor: Cayman Chemical
400000-1 400000-4
CAYM400000-1EA 33.4 EUR
CAYM400000-1 CAYM400000-4
Água
Água
Fórmula: H₂O
Ponto de ebulição: 100 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 0 °C
Densidade: 1 g/cm³ (4 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00011332
Número CAS: 7732-18-5
EINECS: 231-791-2
Merck Index: 13,10098