Print…
Ácido molibdíco MoO3_85
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
A10537.0E A10537.22 A10537.36
A10537.0EEA 780 EUR
A10537.0E A10537.22 A10537.36
Ácido molibdíco MoO3_85
Ácido molibdíco
CAS No.: 7782-91-4 MDL No.: MFCD00036287
Fórmula: H₂MoO₄
Peso Molecular: 161.95 g/mol
Ponto de ebulição: ∼300 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 300
Densidade: 3.1
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00036287
Número CAS: 7782-91-4
EINECS: 231-970-5
Merck Index: 13,06262