Print…
Ácido molibdíco ≥85% (baseado em MoO₃) ACS
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
22983.36 22983.A3
22983.36EA 228 EUR
22983.36 22983.A3
Ácido molibdíco ≥85% (baseado em MoO₃) ACS
Ácido molibdíco
CAS No.: 7782-91-4 Physical Form: Crystalline powder Density: 3.1 Odour: Odourless MDL No.: MFCD00036287
Fórmula: H₂MoO₄
Peso Molecular: 161.95 g/mol
Ponto de ebulição: ∼300 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 300
Densidade: 3.1
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00036287
Número CAS: 7782-91-4
EINECS: 231-970-5
Merck Index: 13,06262