Print…
Ácido molibdíco ACS
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
423981000 423985000
ACRO423981000EA 68.4 EUR
ACRO423981000 ACRO423985000
Ácido molibdíco ACS
Ácido molibdíco
Fórmula: H₂MoO₄
Ponto de ebulição: ~ 300 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 300 °C
Densidade: 3,1 g/cm³
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00036287
Número CAS: 7782-91-4
EINECS: 231-970-5
Merck Index: 13,06262
Encomendar
Appearance White Crystalline powder or crystals
Titration ≥85.0 % (Precipitation titraton of molybdate)
Chloride (Cl) ≤0.002 %
Phosphate (PO4) ≤5 ppm
Sulfate (SO4) ≤0.2 %
AsO4, PO4, SiO4 (as SiO2) ≤0.001 %
Heavy metals (as Pb) ≤0.003 %
Insoluble matter ≤0.01 % (in dilute NH4OH)