Print…
Ácido molibdíco para análise
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
213621000 213625000
ACRO213621000EA 64.6 EUR
ACRO213621000 ACRO213625000
Ácido molibdíco para análise
Ácido molibdíco
Fórmula: H₂MoO₄
Ponto de ebulição: ∼300 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 300 °C
Densidade: 3,1 g/cm³
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00036287
Número CAS: 7782-91-4
EINECS: 231-970-5
Merck Index: 13,06262
Encomendar
Appearance White to light yellow Powder
Additional info contains ammonium molybdate
Titration with NaOH ≥85 % (as MoO3)
Chloride (Cl) ≤100 ppm
Phosphate (PO4) ≤5 ppm
Sulfate (SO4) ≤2000 ppm
Iron (Fe) ≤50 ppm
Heavy metals (as Pb) ≤30 ppm