Print…
Ácido iódico ≥99%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
A11925.0B A11925.18 A11925.22 A11925.30
A11925.0BEA 656 EUR
A11925.0B A11925.18 A11925.22 A11925.30
Ácido iódico ≥99%
Ácido iódico
Purity: 99% CAS No.: 7782-68-5 Molecular Formula: HIO3 Formula Weight: 175.91 Odour: Odourless Melting Point: 110° dec. UN No.: 3085 MDL No.: MFCD00011348
Fórmula: HIO₃
Ponto de Fusão: 110 °C (decomposição)
Densidade: 4,629
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00011348
Número CAS: 7782-68-5
EINECS: 231-962-1
UN: 3085
ADR: 5.1,II
Merck Index: 14,5012