Print…
Ácido iódico 99.5% para análise
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
206450500 206452500 206450010
ACRO206450500EA 50.4 EUR
ACRO206450500 ACRO206452500 ACRO206450010
Ácido iódico 99.5% para análise
Ácido iódico
Fórmula: HIO₃
Ponto de Fusão: 110 °C (decomposição)
Densidade: 4,629 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00011348
Número CAS: 7782-68-5
EINECS: 231-962-1
UN: 3085
ADR: 5.1,II
Merck Index: 13,05034
Encomendar
Appearance White to light beige Powder or crystals
Titration Iodometric ≥99.4 %
Iron (Fe) ≤30 ppm
Heavy metals (as Pb) ≤50 ppm