Print…
Cloreto de hidrogénio 5-10% em metanol 5 - 10% (w/w) em metanol para esterificação
Fornecedor: TCI
Perigo
X0041-25ML X0041-500ML X0041-100ML
TCIAX0041-25MLEA 21 EUR
TCIAX0041-25ML TCIAX0041-500ML TCIAX0041-100ML
Cloreto de hidrogénio 5-10% em metanol 5 - 10% (w/w) em metanol para esterificação
Cloreto de hidrogénio
Fórmula: HCl
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00011324
Número CAS: 7647-01-0
EINECS: 231-595-7
UN: 2924
ADR: 3,II
Merck Index: 14,04780
Encomendar
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Concentration (Neutralization titration) 5.0 to 10.0 w/w%