Print…
1,1,3,3-Tetramethylguanidine, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Perigo
Sinônimos: N,N,N',N'-Tetramethylguanidine
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
241768-100ML 241768-500ML 241768-5ML
SIAL241768-100MLEA 91.3 EUR
SIAL241768-100ML SIAL241768-500ML SIAL241768-5ML
1,1,3,3-Tetramethylguanidine, Sigma-Aldrich®
1,1,3,3-Tetramethylguanidine
Fórmula: C₅H₁₃N₃
Ponto de ebulição: 160 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: –30 °C
Densidade: 0,92 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: 54 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00008323
Número CAS: 80-70-6
EINECS: 201-302-7
UN: 2920
ADR: 8,II