Print…
Cianoguadinida para síntese, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
8.02491.0100 8.02491.1000 8.02491.9050
8.02491.0100EA 28.2 EUR
8.02491.0100 8.02491.1000 8.02491.9050
Cianoguadinida para síntese, Sigma-Aldrich®
Cianoguadinida
Fórmula: (H₂N)₂CNCN
Ponto de ebulição: 143 °C (1013 hPa)
Densidade: 1,404 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00008066
Número CAS: 461-58-5
EINECS: 207-312-8
Merck Index: 13,03119
Encomendar
Solubility 34.6 g/l (20°C)
Melting Point 208 - 210 °C
Molar Mass 400 kg/m3
Bulk Density 400 kg/m3
Density 1.4 g/cm3 (20 °C)
Synonyms Dicyanodiamide
Hill Formula C2H4N4
Chemical Formula NCNHC(=NH)NH2