Cianoguadinida ≥99%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
A10451.0E
A10451.30
A10451.36
A10451.0EEA
112
EUR
A10451.0E
A10451.30
A10451.36
Cianoguadinida ≥99%
Cianoguadinida
Purity: 99%
CAS No.: 461-58-5
Molecular Formula: C2H4N4
Formula Weight: 84.08
Physical Form: Powder
Density: 1.400
Appearance: White
Odour: Odourless
Melting Point: 208-211°
Beilstein Reference: 605637
Merck Reference: 14,3092
MDL No.: MFCD00008066
Fórmula:
(H₂N)₂CNCN Ponto de ebulição: 143 °C (1013 hPa) Ponto de Fusão: 208…211 °C Densidade: 1,400 Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00008066 Número CAS: 461-58-5 EINECS: 207-312-8 Merck Index: 14,3092 |