Print…
Cianoguadinida 99.5%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
113810010 113810025 113810050 113810250
ACRO113810010EA 48.9 EUR
ACRO113810010 ACRO113810025 ACRO113810050 ACRO113810250
Cianoguadinida 99.5%
Cianoguadinida
Fórmula: (H₂N)₂CNCN
Ponto de ebulição: 143 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 208…211 °C
Densidade: 1,404 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00008066
Número CAS: 461-58-5
EINECS: 207-312-8
Merck Index: 13,03119
Encomendar
Appearance White Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 208 to 211 °C
Assay ≥99.4 % (ex N)
Water ≤0.5 % (K.F.)
Sulfated ash ≤0.1 %