Print…
2,5-Dimethylfuran 99%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
176030250 176031000 176035000
ACRO176030250EA 49.1 EUR
ACRO176030250 ACRO176031000 ACRO176035000
2,5-Dimethylfuran 99%
2,5-Dimethylfuran
Fórmula: C₆H₈O
Ponto de ebulição: 92…94 °C (760 mmHg)
Ponto de Fusão: –62 °C
Densidade: 0,9 g/cm³
Ponto de Inflamação: –1 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00003250
Número CAS: 625-86-5
EINECS: 210-914-3
UN: 1993
ADR: 3,II
Encomendar
Appearance Clear colorless to amber Liquid (May darken on storage)
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4400 to 1.4440 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %
Color scale ≤20 APHA
Titration RCOCl ≥99.4 %