2-Ethylfuran ≥98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Perigo
|
A15520.06
A15520.14
A15520.22
A15520.06EA
35.4
EUR
A15520.06
A15520.14
A15520.22
2-Ethylfuran ≥98%
2-Ethylfuran
Purity: 98+%
CAS No.: 3208-16-0
Molecular Formula: C6H8O
Formula Weight: 96.13
Flash Point: -2°(28°F)
Refractive Index: 1.4400
Boiling Point: 92-93°
Beilstein Reference: 105401
UN No.: 3271
MDL No.: MFCD00003259
Fórmula:
C₆H₈O Ponto de ebulição: 92…93 °C Densidade: 0,912 Ponto de Inflamação: –2 °C (28 °F) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00003259 Número CAS: 3208-16-0 EINECS: 221-714-0 UN: 3271 ADR: 3,II |