Print…
5-(Hydroxymethyl)-2-furaldehyde, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Atenção
Sinônimos: 5-Hydroxymethyl-2-furancarbaldehyde, 5-(hydroxymethyl)furan-2-carbaldehyde, 5-(Hydroxymethyl)furfural, 5-Hydroxymethylfurfural
MQ300
W501808-100G-K W501808-1KG-K W501808-25G-K W501808-1G-K
SIALW501808-100G-KEA 1440 EUR
SIALW501808-100G-K SIALW501808-1KG-K SIALW501808-25G-K SIALW501808-1G-K
5-(Hydroxymethyl)-2-furaldehyde, Sigma-Aldrich®
5-(Hydroxymethyl)-2-furaldehyde
Fórmula: C₆H₆O₃
Peso Molecular: 126.11 g/mol
Ponto de ebulição: 292
Ponto de Fusão: 27…30 °C
Densidade: 1.24 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: 79
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00003234
Número CAS: 67-47-0
EINECS: 200-654-9
Merck Index: 13,04857