5-Methyl-2-furaldehyde ≥98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
A13264.22
A13264.14
A13264.22EA
115
EUR
A13264.22
A13264.14
5-Methyl-2-furaldehyde ≥98%
5-Methyl-2-furaldehyde
Purity: 98%
CAS No.: 620-02-0
Molecular Formula: C6H6O2
Formula Weight: 110.11
Flash Point: 72°(161°F)
Refractive Index: 1.5310
Boiling Point: 186-188°
Beilstein Reference: 106895
MDL No.: MFCD00003232
Fórmula:
C₆H₆O₂ Ponto de ebulição: 186…188 °C Densidade: 1,106 Ponto de Inflamação: 72 °C (161 °F) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00003232 Número CAS: 620-02-0 EINECS: 210-622-6 |