5-Ethyl-2-furaldehyde ≥98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
|
L06659.03
L06659.06
L06659.03EA
52.5
EUR
L06659.03
L06659.06
5-Ethyl-2-furaldehyde ≥98%
5-Ethyl-2-furaldehyde
Purity: 98%
CAS No.: 23074-10-4
Molecular Formula: C7H8O2
Formula Weight: 124.14
Flash Point: 65°(149°F)
Refractive Index: 1.5220
Boiling Point: 79-81°/12mm
Beilstein Reference: 1982
MDL No.: MFCD00030605
Fórmula:
C₇H₈O₂ Ponto de ebulição: 79…81 °C (12 mmHg) Densidade: 1,055 Ponto de Inflamação: 65 °C (149 °F) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00030605 Número CAS: 23074-10-4 EINECS: 245-411-8 |