Print…
5-Nitro-2-furaldehyde ≥99%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
A10618.06 A10618.14 A10618.18
A10618.06EA 35.7 EUR
A10618.06 A10618.14 A10618.18
5-Nitro-2-furaldehyde ≥99%
5-Nitro-2-furaldehyde
Purity: 99% CAS No.: 698-63-5 Molecular Formula: C5H3NO4 Formula Weight: 141.09 Flash Point: 100°(212°F) Refractive Index: 1.5900 Melting Point: 34-38° Boiling Point: 228° Beilstein Reference: 120539 MDL No.: MFCD00003230
Fórmula: C₅H₃NO₄
Ponto de ebulição: 228 °C
Ponto de Fusão: 34…38 °C
Densidade: 1,349
Ponto de Inflamação: 33 °C (91 °F)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00003230
Número CAS: 698-63-5
EINECS: 211-816-3
UN: 1325
ADR: 4.1,III