Print…
1,3-Dithiane 97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
169510050 169510250 169511000
ACRO169510050EA 47.8 EUR
ACRO169510050 ACRO169510250 ACRO169511000
1,3-Dithiane 97%
1,3-Dithiane
Fórmula: C₄H₈S₂
Ponto de ebulição: 207 - 208 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 49…54 °C
Densidade: 1,36 g/cm³ (25 °C)
Ponto de Inflamação: 90 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00006654
Número CAS: 505-23-7
EINECS: 208-006-7
ADR: 9,
Encomendar
Appearance White to light beige Powder or crystals or needles
Infrared spectrum Conforms
Melting point 49 to 54 °C
GC ≥96.0 %