Print…
Carbonato de etileno, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Perigo
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
E26258-100G E26258-3KG E26258-500G
SIALE26258-100GEA 34 EUR
SIALE26258-100G SIALE26258-3KG SIALE26258-500G
Carbonato de etileno, Sigma-Aldrich®
Carbonato de etileno
Fórmula: C₃H₄O₃
Ponto de ebulição: 243 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 36 °C
Densidade: 1,47 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: 150 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00005382
Número CAS: 96-49-1
EINECS: 202-510-0