Carbonato de etileno ≥99%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
A15735.0C
A15735.0E
A15735.36
A15735.0CEA
454
EUR
A15735.0C
A15735.0E
A15735.36
Carbonato de etileno ≥99%
Carbonato de etileno
Purity: 99%
CAS No.: 96-49-1
Molecular Formula: C3H4O3
Formula Weight: 88.06
Flash Point: 160°(320°F)
Melting Point: 35-37°
Boiling Point: 244-245°
Solubility: Miscible (40%) with water, alchohol ethyl acetate, benzene and chloroform. Soluble in ether, n-Butanol, and carbon tetrachloride.
Beilstein Reference: 106249
MDL No.: MFCD00005382
Fórmula:
C₃H₄O₃ Ponto de ebulição: 244…245 °C Ponto de Fusão: 35…37 °C Densidade: 1,320 Ponto de Inflamação: 160 °C (320 °F) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00005382 Número CAS: 96-49-1 EINECS: 202-510-0 |