Print…
Carbonato de etileno 99+%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
118410010 118412500 118410051
ACRO118410010EA 58.8 EUR
ACRO118410010 ACRO118412500 ACRO118410051
Carbonato de etileno 99+%
Carbonato de etileno
Fórmula: C₃H₄O₃
Ponto de ebulição: 246,7 °C (760 mmHg)
Ponto de Fusão: 34…37 °C
Densidade: 1,321 g/cm³
Ponto de Inflamação: 150 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00005382
Número CAS: 96-49-1
EINECS: 202-510-0
Encomendar
Appearance White to yellow Low melting crystalline solid
Infrared spectrum Conforms
Melting point 34 to 37 °C
GC ≥99.0 %
Specific optical rotation +66.3° to +66.8° (25 °C, 589 nm) (c=26, H2O)
Chloride (Cl) ≤50 ppm
SO4 and SO3 (as SO4) ≤0.005 %
Iron (Fe) ≤5 ppm
Heavy metals (as Pb) ≤5 ppm
Titrable acid ≤0.0008 meq/g
Insoluble matter ≤0.005 %
Invert sugar ≤0.05 %