Print…
Carbonato de propileno zS, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Atenção
Sinônimos: Propylene glycol carbonate, 4-Methyl-1,3-dioxolan-2-one, Carbonic acid propylene glycol ester
MQ200
8.07051.0100 8.07051.1000 8.07051.9250 8.07051.9025 8.07051.9240 8.07051.9200
8.07051.0100EA 27.9 EUR
8.07051.0100 8.07051.1000 8.07051.9250 8.07051.9025 8.07051.9240 8.07051.9200
Carbonato de propileno zS, Sigma-Aldrich®
Carbonato de propileno
Fórmula: C₄H₆O₃
Peso Molecular: 102.09 g/mol
Ponto de ebulição: 241…242 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: –48.8 °C
Densidade: 1.2 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: 132 °C (rec. fechado)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00005385
Número CAS: 108-32-7
EINECS: 203-572-1
Encomendar
Solubility 240 g/l (20 °C)
Melting Point -49 °C
Molar Mass 102.09 g/mol
Boiling Point 243 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 0.04 hPa (20 °C)
Flash Point 123 °C
Refractive Index 1.4209 (20 °C, 589 nm)
Explosion Limit 1.8 - 14.3 %(V)
Density 1.20 g/cm3 (20 °C)
pH 7.0 (200 g/l, H2O, 20 °C)
Ignition Point 435 °C DIN 51794
Viscosity Kinematic 1.4 mm2/s (43 °C)