Print…
Carbonato de propileno 99.5%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
131560025 131565000 131560010 131560100
ACRO131560025EA 122 EUR
ACRO131560025 ACRO131565000 ACRO131560010 ACRO131560100
Carbonato de propileno 99.5%
Carbonato de propileno
Fórmula: C₄H₆O₃
Ponto de ebulição: 240…243 °C (760 mmHg)
Ponto de Fusão: –49 °C
Densidade: 1,204 g/cm³
Ponto de Inflamação: 116 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00005385
Número CAS: 108-32-7
EINECS: 203-572-1
Encomendar
Appearance Clear liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4200 to 1.4220 (20°C, 589 nm)
Water ≤0.2 %
GC ≥99.4 %
Color scale ≤40 APHA