Print…
Fluoresceína sal dissódico concentrada para exame de águas subterrâneas (Uranine AP) (C.I. 45350)
Fornecedor: Merck
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
1.08462.0100 1.08462.1000
1.08462.0100EA 85.3 EUR
1.08462.0100 1.08462.1000
Fluoresceína sal dissódico concentrada para exame de águas subterrâneas (Uranine AP) (C.I. 45350)
Sal dissódico de fluoresceína
Fórmula: C₂₀H₁₀Na₂O₅
Ponto de Fusão: > 300 °C
Densidade: 1,601 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00167039
Número CAS: 518-47-8
EINECS: 208-253-0
Merck Index: 13,04185
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=949f2473a2f0c6f8d00fd80ca2f80b730bc8076a&vid=fe174603ab8c1727364c1e09d665a1ad5a6d9106&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Identity (UV/VIS-Spectrum) passes test
Appearance Reddish-brown powder, eventually with granular and bright parts.
Absorption maximum λmax. (buffer pH 8.0) 489 - 491 nm
Spec. Absorptivity A 1%/1cm (λmax; 0.005 g/l; buffer pH 8.0; calc. on dried substance) ≥ 1800
Loss on drying (110 °C) ≤ 7 %