Print…
Fluoresceína sal dissódico Reag. Ph. Eur., Supelco®
Fornecedor: Merck
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
1.03887.0050 1.03887.0250
1.03887.0050EA 56.9 EUR
1.03887.0050 1.03887.0250
Fluoresceína sal dissódico Reag. Ph. Eur., Supelco®
Sal dissódico de fluoresceína
Fórmula: C₂₀H₁₀Na₂O₅
Ponto de Fusão: > 300 °C
Densidade: 1,601 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00167039
Número CAS: 518-47-8
EINECS: 208-253-0
Merck Index: 13,04185
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=949f2473a2f0c6f8d00fd80ca2f80b730bc8076a&vid=fe174603ab8c1727364c1e09d665a1ad5a6d9106&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Solubility 500 g/l (20 °C)
Melting Point 300 °C
Molar Mass 376.27 g/mol
Bulk Density 600 kg/m3
pH 8.3 (10 g/l, H2O, 20 °C)